Learn More
Reduziertes Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Tetrasodiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455795
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15455795 500 mg 500 Milligramm
15445795 100 mg 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15455795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62089.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833.35 g/mol
NADPH tetra sodium salt is used as an ubiquitous cofactor and biological reducing agent. β-NADPH is a coenzyme found in all living cells and is involved in redox reactions carrying electrons from one reaction to another. It is used as an electron donor, cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
NADPH Tetranatriumsalz wird als allgegenwärtiger Kofaktor und biologisches Reduktionsmittel verwendet. β-NADPH ist ein Coenzym, das in allen lebenden Zellen vorkommt und an Redoxreaktionen beteiligt ist, die Elektronen von einer Reaktion zu einer anderen transportieren. Es wird als Elektronenspender, Kofaktor für viele Redox-Enzyme einschließlich Stickoxid-Synthetase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-71-1
Summenformel C21H26N7Na4O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 833.35
MDL-Nummer MFCD10567216
InChI-Schlüssel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 833.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver