Learn More
Beta-Nicotinamid-adenin-dinucleotidphosphat-reduziertes Tetranatriumsalz 98 % MP Biomedicals
Artikelnummer. 11368779 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368779 250 mg 250 Milligramm
11338779 25 mg 25 Milligramm
11348779 50 mg 50 Milligramm
11358779 100 mg 100 Milligramm
11378779 500 mg 500 Milligramm
11388779 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11368779 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210116783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 €
    763.35 € / 250 Milligramm
    Sparen 38.65 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-71-1
Summenformel C21H26N7Na4O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 833.35
MDL-Nummer MFCD10567216
InChI-Schlüssel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym Nadph-Tetrasodiumsalz, Nadph, Tetranatriumsalz, Coenzym II Tetrasodiumsalz reduzierte Form
PubChem CID 131673986
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat
Namenshinweis Reduziertes Tetranatriumsalz
Prozentgehaltsbereich 98 %
Menge 250 mg
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
Formelmasse 833.4
Reinheit (%) 98 %
Physikalische Form Pulver