Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-reduziertes Tetranatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434455
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15434455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60387.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C21H26N7Na4O17P3·xH2O
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt hydrate is used as NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat-reduziertes Tetranatrium-Salzhydrat wird in einer Vielzahl von Antioxidationsmechanismen als NADP+/NADPH-Redox-Paar verwendet, wo es vor einer reaktiven Oxidationsartakkumulation schützt. NADPH wird in vivio über den pentosenförmigen Phosphatweg erzeugt.
Löslichkeit
Es ist löslich in 10 mm NaOH.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C Lichtempfindlich. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C21H26N7Na4O17P3·xH2O
MDL-Nummer MFCD07366294
Synonym beta-NADPH tetrasodium salt tetrahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen It is soluble in 10 mM NaOH.
Formelmasse 905.42 (833.35 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver