Learn More
Reduziertes Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalz-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15460197 1 g 1 Gramm
15470197 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15460197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61638.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50 €
    65.65 € / 1 Gramm
    Sparen 6.85 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 606-68-8 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases). As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
β-Nicotinamid Adenin Dinucleotid (NAD+) und β-Nicotinamid Adenin Dinucleotid, reduziert (NADH), bilden ein Coenzym-Redox-Paar (NAD+:NADH), das an einer Vielzahl von enzymkatalysierten Oxidationsreduzierungsreaktionen beteiligt ist. Neben seiner Redox-Funktion ist NAD+/NADH ein Spender von ADP-Ribose-Einheiten in ADP-Ribosylaton-Reaktionen (ADP-Ribosyltransferasen; Poly(ADP-Ribose)-Polymerasen) und ein Vorläufer zyklischer ADP-Ribose-Reaktionen (ADP-Ribosyl-Cyclosen). Als Reagenz kann NADH in Enzym-Cycling-Assays verwendet werden, um den Nachweis der Aktivität biologisch relevanter Enzyme oder Metaboliten in niedrigen Konzentrationen zu verstärken.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Mit Trockenmittel lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C Lichtempfindlich. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-68-8
Summenformel C21H27N7Na2O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 709.41
MDL-Nummer MFCD00036200
InChI-Schlüssel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 5230241
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 709.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.