Learn More
Beta-Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid, TRC
Artikelnummer. 30007580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007580 5 g 5 Gramm
30009121 250 mg 250 Milligramm
30009734 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4077845G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-84-9
Summenformel C21 H27 N7 O14 P2
Molekulargewicht (g/mol) 663.42
Synonym Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, inner salt, β-NAD, Codehydrase I, Coenzyme I, Enzopride, Nadide, Nicotinamide-adenine dinucleotide
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-hydroxy-phosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-Dihydroxy-Tetrahydrofuran-2-yl]Methylphosphat
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Formelmasse 663.1091
Reinheit (%) >95%