Learn More
Beta-Nikotinamid-Mononukleotid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | beta-Nicotinamide mononucleotide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1 |
| Formelmasse | 334.0566 |
| Reinheit (%) | >95% |