Learn More
Beta-Nikotinamid-Mononukleotid, TRC
Artikelnummer. 17993185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993185 100 mg 100 Milligramm
17974745 10 mg 10 Milligramm
17942685 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN407765100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1094-61-7
Summenformel C11 H15 N2 O8 P
Molekulargewicht (g/mol) 334.22
Synonym Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, inner salt, 3-Carbamoyl-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, 5'-phosphate, inner salt (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, hydroxide, inner salt, Pyridinium, 3-carbamoyl-1-β-D-ribofuranosyl-, hydroxide, 5'-(dihydrogen phosphate), inner salt (8CI), NMN, NMN (mononucleotide), Nicotinamide mononucleotide, Nicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate, Nicotinamide ribonucleotide, Nicotinamide ribotide, β-D-NMN, β-NMN, β-Nicotinamide mononucleotide
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]Methylwasserstoffphosphat
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide mononucleotide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1
Formelmasse 334.0566
Reinheit (%) >95%