Learn More
Beta-Pinen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316845 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316845 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010045IP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Pinene
CAS 127-91-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile beta-Pinene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
SMILES CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
IUPAC-Name 6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136,1252 g/mol