Learn More
beta-Propiolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026898
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11440797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23197.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beta-Propiolacton wird häufig als Sterilisations- und Sporizidmittel verwendet, das zur Sterilisation von Blutplasma, Impfstoffen, Gewebeeinsätzen, chirurgischen Instrumenten und Enzymen verwendet wird. Es findet Anwendung bei der Herstellung von Acrylsäure und ihren Estern. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese synthetischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Entzündliches Material. Sollte in einem separaten Sicherheitslagerschrank oder -raum gelagert werden. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-57-8
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00005169
InChI-Schlüssel VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC-Name Oxetan-2-eins
SMILES O=C1CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Propiolactone
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.146
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Brechungsindex 1.413
Menge 1 g
UN-Nummer UN3382
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7820
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and organic solvents.
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • beta-Propiolactone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: .beta.-Propiolactone