Learn More
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351523 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11351523 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10741521 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10625511 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10358153 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11351523 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269045000
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-57-8
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00005169
InChI-Schlüssel VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC-Name Oxetan-2-eins
SMILES O=C1CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Propiolactone
Namenshinweis Pure
Dichte 1.1460g/mL
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 72.06
Güte Rein