Learn More
beta Sarcoglycan Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00 € - 441.00 €
Spezifikation
Antigen beta Sarcoglycan
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30226359
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38648SS
0.025 mg
213.00 €
0.03 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30226358
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38648
0.1 mg
441.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
beta Sarcoglycan Polyclonal antibody specifically detects beta Sarcoglycan in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
beta Sarcoglycan
Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
43 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 43DAG, A3bbeta-SG, beta-sarcoglycan, beta-sarcoglycan(43kD dystrophin-associated glycoprotein), Beta-SG, LGMD2E, limb girdle muscular dystrophy 2E (non-linked families), sarcoglycan, beta (43kD dystrophin-associated glycoprotein), sarcoglycan, beta (43kDa dystrophin-associated glycoprotein), SGC
Partial recombinant protein made to the C-terminal portion of human beta Sarcoglycan [UniProt Q16585].
Primary
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
1.0 mg/mL
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS
6443
IgG
Immunogen affinity purified