Learn More
Beta-Sitosterol (synthetisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Sitosterol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formelmasse | 414.3862 |
| Reinheit (%) | >95% |