Learn More
Beta-Tetralon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Tetralone |
| CAS | 530-93-8 |
| Summenformel | C10H10O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2 |
| SMILES | O=C1CCc2ccccc2C1 |
| IUPAC-Name | 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.19 |
| Formelmasse | 146.0732 |