Learn More
Beta-Tetronsäure, TRC
Artikelnummer. 30454306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454306 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT309513500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Summenformel C4 H4 O3
Menge 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
SMILES OC1=CC(=O)OC1
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2H-furan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 100.073
Formelmasse 100.016