Learn More
beta Tubulin Antibody (SAP.4G5), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18501473 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
Packungsgröße:
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18501473 0.025 mL 25 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18501473
Marke: Novus Biologicals NB120113120.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
beta Tubulin Monoclonal specifically detects beta Tubulin in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen beta I Tubulin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SAP.4G5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:20000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Gen-Alias beta tubulin 1, class VI, dJ543J19.4, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta 1
Gensymbole TUBB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the C-terminal sequence of beta-tubulin isotype I, coupled to BSA.
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytoskeleton Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81027
Testspezifität No reactivity with other tubulin isotypes is observed.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1