Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Vorsäulenkartuschen
Artikelnummer. 10419634 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße unitSize
10419634 2.1 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
10197984 2.1 mm 10 mm 3 μm 4 Stück
11572841 3 mm 10 mm 3 μm 4 Stück
11582841 4 mm 10 mm 3 μm 4 Stück
10438094 3 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
11592841 4 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
6 options
Artikelnummer. 10419634
Marke: Thermo Scientific™ 71505012101
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
  • Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
  • 150Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
  • Hervorragende pH-Stabilität
Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss oder freistehender Halter (separat erhältlich).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 13 %
pH 2 bis 12
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 150Å
Oberfläche 200 m2/g
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
Endverkappt/mit Endgruppen ja
USP-Typ L1