Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10648425 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10648425
Marke: Thermo Scientific™ 71505052130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
  • Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit LC/MS, APCI
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 12
Porengröße 150 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 13 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase