Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Vorsäulenkartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific BetaBasic 8 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
- 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Hervorragende pH-Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 7 % |
| pH | 2 bis 9 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Porengröße | 150Å |
| Oberfläche | 200 m2/g |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| USP-Typ | L7 |
| Mehr anzeigen |