Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Vorsäulenkartuschen
Artikelnummer. 10321115 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
5 μm
Artikelnummer. 10321115
Marke: Thermo Scientific™ 71705014001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific BetaBasic CN Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Thermo Scientific BetaBasic CN Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
  • Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
  • 150Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
  • Hervorragende pH-Stabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 5 %
pH 2 bis 9
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 150Å
Oberfläche 200 m2/g
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ L10
Produktlinie Beta