Learn More
Betahistin-Dihydrochlorid Mikromol™
Beschreibung
Betahistin-Dihydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Betahistine dihydrochloride |
| CAS | 5579-84-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Betahistine dihydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H12 N2 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCc1ccccn1 |
| IUPAC-Name | N-Methyl-2-pyridin-2-ylethanamin;Dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |