Learn More
Betaine, 5M-Lösung, molekularbiologische Qualität, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
5 x 1.5 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Betaine |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 10 mL |
Beilstein | 3537113 |
Güte | Molekularbiologie, hochrein |
Physikalische Form | Lösung |