Learn More
Betaine, 5M-Lösung, molekularbiologische Qualität, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Betaine |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 5 x 1.5 mL |
| Beilstein | 3537113 |
| Güte | Molekularbiologie, hochrein |
| Physikalische Form | Lösung |