Learn More
Betain, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415847 500 g 500 Gramm
11405847 100 g 100 Gramm
11425847 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24397.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88 €
    118.65 € / 500 Gramm
    Sparen 28.23 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
Betaine is an active ingredient in toothpaste to control the symptoms of dryness of the mouth. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis. It is also used for boosting the immune system and for improving athletic performance. It is helpful to prevent noncancerous tumors in the colon (colorectal adenomas).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Betain ist ein Wirkstoff in Zahncreme zur Regulierung der Symptome von Mundtrockenheit. Wird zur Behandlung der Homocystinurie verwendet, einem Defekt im Hauptweg der Methionin-Biosynthese. Wird auch zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit eingesetzt. Unterstützt die Verhinderung nicht kanzerogener Tumore im Dickdarm (kolorektale Adenome).
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-43-7
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.148
MDL-Nummer MFCD00012123
InChI-Schlüssel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-Name 2-(Trimethylazaniumyl)acetat
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 500 g
Beilstein 3537113
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%