Learn More
Betainhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
4 mg
20 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
20 Milligramm
4 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138242 4 mg 4 Milligramm
30135294 20 mg 20 Milligramm
17981135 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138242 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3251554MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-46-5
Summenformel C5 H12 N O2 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Synonym Betaine Hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride, Achylin, Acidin, Acidine, Acidogeno, Acidol, Acidol hydrochloride, Acinorm, Acipepsol, Aciventral forte, Betaine chloride, Betainium hydrochloride, Glycine betaine hydrochloride, Glycocoll betaine hydrochloride, Pluchine, Rubrine C hydrochloride
IUPAC-Name Carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Betaine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 4 mg
Formelmasse 153.0557