Learn More
Betaine Methyl Ester Chloride, Mikromol™
Beschreibung
Betaine Methyl Ester Chloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Betaine Methyl Ester Chloride |
| CAS | 10-8-3032 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Betaine Methyl Ester Chloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H14 N O2 . Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, methyl ester (6CI,7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, methyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), Betaine methyl ester chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14NO2.ClH/c1-7(2,3)5-6(8)9-4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COC(=O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | (2-methoxy-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Mehr anzeigen |