Learn More
Betain, Mikromol™
Artikelnummer. 17957784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957784 1g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17957784 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3894.001000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Betain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine (Trimethylglycine)
CAS 107-43-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Betaine (Trimethylglycine)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ammonium compounds, substituted, (carboxymethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (7CI), Betaine (8CI), Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt, (Trimethylammonio)acetate, Abromine, Aminocoat, Aquadew AN 100, Auqadew AN 100, Betafin, Betafin BCR, Betafin BP, Betafin BP 20, Bluestim, Cystadane, Fencaijian, FinnStim, Glycine betaine, Glycine, trimethylbetaine, Glycocoll betaine, Glycylbetaine, Greenstim, Loramine AMB 13, Lycine, N,N,N-Trimethylglycine, Oxyneurine, Rubrine C, Trimethylbetaine, Trimethylglycine, Trimethylglycocoll, α-Earleine
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
IUPAC-Name 2-(Trimethylazaniumyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Menge 1g
Formelmasse 117,079 g/mol