Learn More
Betain Monohydrat, ≥99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10299400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10299400
Marke: Thermo Scientific Acros 402191000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 590-47-6 | C5H13NO3 | 135.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-47-6, 107-43-7
Summenformel C5H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
MDL-Nummer MFCD00150010
InChI-Schlüssel NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine monohydrate, 2-trimethylammonio acetate hydrate, glycine betaine hydrate, unii-tpu0itr2br, carboxymethyl trimethylammonium hydroxide, tpu0itr2br, bet hydrate, betaine, hydrate, dsstox_cid_29381, dsstox_rid_83496
PubChem CID 134128033
IUPAC-Name (carboxymethyl)trimethylazanium hydroxide
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material βine monohydrate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 11% to 13.5% (140°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3NCH2CO2H·OH
Menge 100 g
Beilstein 04, 346
Merck Index 15, 1181
Transmission 95% min. (c=10, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 135.16
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Güte Analyse
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle