Learn More
Betaine, TRC
Artikelnummer. 30012053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012053 50 g 50 Gramm
30007764 100 g 100 Gramm
17957934 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB32500550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-43-7
Summenformel C5 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Synonym Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ammonium compounds, substituted, (carboxymethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (7CI), Betaine (8CI), Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt, (Trimethylammonio)acetate, Abromine, Aminocoat, Aquadew AN 100, Auqadew AN 100, Betafin, Betafin BCR, Betafin BP, Betafin BP 20, Bluestim, Cystadane, Fencaijian, FinnStim, Glycine betaine, Glycine, trimethylbetaine, Glycocoll betaine, Glycylbetaine, Greenstim, Loramine AMB 13, Lycine, N,N,N-Trimethylglycine, Oxyneurine, Rubrine C, Trimethylbetaine, Trimethylglycine, Trimethylglycocoll, α-Earleine
IUPAC-Name 2-(Trimethylazaniumyl)acetat
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine (Trimethylglycine)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Betaine (Trimethylglycine)
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 50 g
Formelmasse 117.079