Learn More
Betamethason-17-keton (9alpha-Fluor-11beta-hydroxy-16beta-methylandrosta-1,4-dien-3,17-dion), Mikromol™
Beschreibung
Betamethason-17-keton (9alpha-Fluor-11beta-hydroxy-16beta-methylandrosta-1,4-dien-3,17-dion)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17-Oxo Betamethasone |
| CAS | 1-1-3109 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 17-Oxo Betamethasone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H25 F O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Betamethasone-17-ketone, NSC 52437, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl- (8CI), 9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O |
| IUPAC-Name | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-Fluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-dion |
| Mehr anzeigen |