Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ CN HPLC-Säulen, μ5 µm Partikelgröße
Artikelnummer. 10755326 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10755326 250 mm 4.6 mm 1 Stück
10128954 150 mm 4.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755326 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 70805254630
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ BetaSil™ CN HPLC-Säulen sind nur in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
USP-Typ L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 6 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase, Normalphase, polare Selektivität