Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen erhältlich, einschließlich präparativer Skala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | Gehäuse L11 |
| Stationäre Phase | Phenyl/Hexyl |
| Produktlinie | Beta |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 11% |
| Mehr anzeigen |