Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Gewährleisten eine einmalige Selektivität
678.48 € - 907.13 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | Gehäuse L11 |
Stationäre Phase | Phenyl-Hexyl |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11543021
|
Thermo Scientific™
73005-052130 |
2.1 mm | 50 mm | Phenyl-Hexyl |
715.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11563021
|
Thermo Scientific™
73005-054630 |
4.6 mm | 50 mm | Phenyl-Hexyl |
678.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11553021
|
Thermo Scientific™
73005-053030 |
3 mm | 50 mm | Phenyl-Hexyl |
715.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10638725
|
Thermo Scientific™
73005-152130 |
2.1 mm | 150 mm | Phenyl-Hexyl |
907.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen erhältlich, einschließlich präparativer Skala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
100 Å | |
Phenyl-Hexyl | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2 bis 9 | |
Gehäuse L11 | |
Beta | |
11% | |
Ja |