Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Schutzkartuschen für Phenyl/Hexyl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Eigenschaften der Betasil Phenyl/Hexyl Festphase
- Ligand auf 100Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
- Betasil Phenyl/Hexyl-Säulen bieten eine einzigartige Selektivität
Specifications
Specifications
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Stationäre Phase | Phenyl/Hexyl |
| Produktlinie | Beta |