Learn More
Betaxololhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17974416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974416 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17974416 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0436.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Betaxololhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaxolol Hydrochloride
CAS 63659-19-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Betaxolol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H29 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Betaxolol hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
IUPAC-Name 1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 343.89
Menge 250 mg
Formelmasse 343,1914 g/mol