Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betulin
Artikelnummer. 17201252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17201252 1 g 1 Gramm
17211252 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17201252
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466550010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 473-98-3 | C30H50O2, C30H50O2 | 442.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 473-98-3
Summenformel C30H50O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betulin
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: löslich in Essigsäure
Schmelzpunkt 256,0 bis 257,0 °C
Formelmasse 442,72
InChI-Schlüssel FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
IUPAC-Name (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol
Molekulargewicht (g/mol) 442.73