Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betulinsäure
Artikelnummer. p-7139363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15881012 250 mg 250 Milligramm
15871012 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15881012
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462872500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 472-15-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 472-15-1
Summenformel C30H48O3
Molekulargewicht (g/mol) 456.71
InChI-Schlüssel QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
PubChem CID 64971
ChEBI CHEBI:3087
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betulinic acid