Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line XX Schläuche
Artikelnummer. 11713129
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
150 Meter
150 Stück
75 Meter
Artikelnummer. 11713129
Marke: Saint-Gobain 0649154
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich Alkohol, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line XX Schläuche sind ungiftig, nicht-hämolytisch und zeichnen sich durch einen Polyethylen-Einsatz mit einer Hülle aus Ethylvinylacetat aus.
  • Heißverschweißbarer, lichtdurchlässiger Schlauch
  • Keine Plastifizierer
  • Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente den Gebrauch im Labor und den allgemeinen Gebrauch
  • Preiswerter als PTFE-Schläuche
  • Harz ist FDA-konform (Innenbeschichtung: 21 CFR 177.1520; Außenhaut 21 CFR 177.1350)
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß USP Klasse VI, USDA und National Formulary
  • Mit Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
  • Kontakt mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Innere Harzschicht ist von der NSF für Trinkwasser zugelassen, FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 150 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochgradig reine Anwendungen und Luftprobenahme. Ideal für Feinstaub (haftet nicht am Futter an) und Anwendungen, die UV-Schutz erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibility Halbstarr
Maximaler Druck 100 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C