Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line XX Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
150 Meter
150 Stück
75 Meter
Beschreibung
- Heißverschweißbarer, lichtdurchlässiger Schlauch
- Keine Plastifizierer
- Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente den Gebrauch im Labor und den allgemeinen Gebrauch
- Preiswerter als PTFE-Schläuche
- Harz ist FDA-konform (Innenbeschichtung: 21 CFR 177.1520; Außenhaut 21 CFR 177.1350)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß USP Klasse VI, USDA und National Formulary
- Mit Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
- Kontakt mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, NSF, innere Harzschicht ist von der NSF für Trinkwasser zugelassen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Bev-A-Line |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 76.2 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochgradig reine Anwendungen und Luftprobenahme. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Mehr anzeigen |