Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line XX Schläuche
Artikelnummer. p-8003518
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
150 Meter
150 Stück
75 Meter
Artikelnummer. 11763139
Marke: Saint-Gobain 0649156
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich Alkohol, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line XX Schläuche sind ungiftig, nicht-hämolytisch und zeichnen sich durch einen Polyethylen-Einsatz mit einer Hülle aus Ethylvinylacetat aus.
  • Heißverschweißbarer, lichtdurchlässiger Schlauch
  • Keine Plastifizierer
  • Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente den Gebrauch im Labor und den allgemeinen Gebrauch
  • Preiswerter als PTFE-Schläuche
  • Harz ist FDA-konform (Innenbeschichtung: 21 CFR 177.1520; Außenhaut 21 CFR 177.1350)
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß USP Klasse VI, USDA und National Formulary
  • Mit Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
  • Kontakt mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, NSF, innere Harzschicht ist von der NSF für Trinkwasser zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Bev-A-Line
Außendurchmesser (metrisch) 12.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 76.2 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochgradig reine Anwendungen und Luftprobenahme.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 75 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C