Learn More
Bexaroten, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bexarotene |
| CAS | 153559-49-0 |
| Summenformel | C24 H28 O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26) |
| SMILES | Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C |
| IUPAC-Name | 4-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-6,7-dihydronaphthalin-2-yl)ethenyl]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.48 |
| Formelmasse | 348.2089 |