Learn More
Sartorius™ BF2 Blotting-Papier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. 10525891 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
460 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10525891 200 mm 100 Stück
10317691 460 mm 100 Stück
10490652 580 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525891 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. FT2519200200N
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochrein und ideal für Blotting und Chromatographie sowie eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, die häufig in den Life Sciences und der Diagnostik verwendet werden.
  • Gütegrad BF 2
  • Aus hochreinen Baumwolllinters für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots
  • Keine Zusatzstoffe bedeutet keine Interferenzen während des Transfers
  • Lieferung in Blättern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 20 mm
Farbe Weiß
Menge 100/Packung
Material Baumwolllinter mit einem Alpha-Zellulose-Gehalt
Dicke 0,35 mm