Learn More
Sartorius™ Blotting-Papier aus Baumwoll-Linters mit einem Alpha-Cellulosegehalt, Sorte BF2
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
460 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Gütegrad BF 2
- Aus hochreinen Baumwolllinters für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots
- Keine Zusatzstoffe bedeutet keine Interferenzen während des Transfers
- Lieferung in Blättern
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100/Packung |
| Material | Baumwolllinter mit einem Alpha-Zellulose-Gehalt |
| Dicke | 0,35 mm |