Learn More
Sartorius™ BF4 Blotting-Papier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. 10072321 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25/Packung
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10072321 25/Packung 25 Stück
1 options
Artikelnummer. 10072321
Marke: Sartorius™ FT2521580600G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximale Absorption und maximaler Cellulosegehalt dank hochreiner Baumwoll-Linters. Da sie keine Zusatzstoffe enthalten, werden Interferenzen während des Transfers vermieden, was sie ideal für die Kombination mit Nitrozellulose-Blottingmembranen macht.
  • Aus hochreinen Baumwolllinters für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots
  • Keine Zusatzstoffe bedeutet keine Interferenzen während des Transfers
  • Lieferung in Blättern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 580 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA- oder RNA-Transfer gemäß der Southern-Technik oder für Halbtrocken-Protein-Blotting
Gewicht 550 g/m2
Farbe Weiß
Menge 25/Packung
Material Baumwolllinters und raffinierter Zellstoff mit einem Alpha-Zellulose-Gehalt