Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit BfuI (BciVI), 0,7 % Agarose, 26 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | BfuI (BciVI) |
| Kompatibler Puffer | Spezial-Puffer (10x Puffer BfuI (BciVI)) |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Ja |
| Menge | 100 Einheiten |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Narbenloses Klonen |