Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Reiß- und durchstechfest
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Konformitätsbescheinigung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gamma-, EtO- oder Dampfsterilisation |
| Material | Zellulose |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 135 °C |
| Mehr anzeigen |