Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17718197 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
8 x 8 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
45 x 48 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 17718197
Marke: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET3030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
  • Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
  • Ausreichende Mikrobenbarriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
  • In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Material Cellulose
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 30 x 30 in.
Länge (angloamerikanisch) 30 in.
Länge (metrisch) 76.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76.2 cm
Produkttyp Sterilization Wrap (Heavy-duty)