Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
8 x 8 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
45 x 48 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Cellulose |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 40 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 40 in. |
| Mehr anzeigen |