Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17748197 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
8 x 8 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
45 x 48 in.
54 x 54 in.
54 x 72 in.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17748197 45 x 45 in. 250 Stück
17758187 9 x 9 in. 1000 Stück
17748187 8 x 8 in. 1000 Stück
17768187 12 x 12 in. 1000 Stück
17778187 15 x 15 in. 1000 Stück
17788187 18 x 18 in. 1000 Stück
17798187 20 x 20 in. 1000 Stück
17708197 24 x 24 in. 250 Stück
17718197 30 x 30 in. 250 Stück
17728197 36 x 36 in. 250 Stück
17738197 40 x 40 in. 250 Stück
17758197 45 x 48 in. 250 Stück
17768197 54 x 54 in. 100 Stück
17778197 54 x 72 in. 100 Stück
14 options
Artikelnummer. 17748197
Marke: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET4545
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
  • Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
  • Ausreichende Mikrobenbarriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
  • In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Material Cellulose
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 45 x 45 in.
Länge (angloamerikanisch) 45 in.
Länge (metrisch) 14.3 cm
Breite (angloamerikanisch) 45 in.
Breite (metrisch) 14.3 cm
Produkttyp Sterilization Wrap (Heavy-duty)