Learn More
BI-7273, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495697 5 mg 5 Milligramm
16489526 50 mg 50 Milligramm
16472958 10 mg 10 Milligramm
16462556 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495697 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100351
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BI-7273 is a selective, and cell-permeable BRD9 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 19 and 0.75 nM; also shows high effect on BRD7, with an IC50 and a Kd of 117 nM and 0.3 nM.
BI-7273 is a selective, and cell-permeable BRD9 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 19 and 0.75 nM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BI-7273
CAS 1883429-21-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H23N3O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1=C(OC)C=C(C(C2=C3C=NC=C2)=CN(C)C3=O)C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Formelmasse 353.41
Reinheit (%) 99.22%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease