missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI-9564, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482958 10 mg 10 Milligramm
16499526 50 mg 50 Milligramm
16494276 100 mg -
16490006 2 mg 2 Milligramm
16480906 200 mg -
16405707 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16482958 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100352

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BI-9564 is a potent, selective and cell-permeable BRD9/BRD7 bromodomains inhibitor, with IC50s of 75 nM and 3.4 μM and Kds of 14 nM and 239 nM, respectively. BI-9564 has an IC50 of > 100 μM for BET family.

BI-9564 is a potent, selective and cell-permeable BRD9/BRD7 bromodomains inhibitor, with IC50s of 75 nM and 3.4 μM and Kds of 14 nM and 239 nM, respectively. BI-9564 has an IC50 of > 100 μM for BET family.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BI-9564
CAS 1883429-22-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H23N3O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 8.33 mg/mL (23.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1=CC(OC)=C(C(C2=C3C=NC=C2)=CN(C)C3=O)C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Formelmasse 353.41
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.